Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rund polycarbonat Clearboy™ Carboy med lukning
Beskrivelse
Udfør store mængder medier og dyrkningsforberedelse med disse Nalgene™ Rund polycarbonat Clearboy™ Carboys, især når visuel inspektion er påkrævet. Denne polycarbonat Clearboy er holdbar, lettere og sikrere end glas, autoklaverbar til sterile applikationer og ideel til nedkølet eller frossen opbevaring af vandige opløsninger såsom sterilt vand, vandige reagenser og medier.
Funktioner:
- Fås i 10 og 20 L størrelser til en række biofarmaceutiske anvendelser
- Gradueret i liter og gallon
- Støbt af gennemsigtigt, slidstærkt polycarbonat
- Tilpasningsmuligheder tilgængelige for væskeoverførselsapplikationer
- Autoklaverbar, gradueret, tæt†
Inkluderer:
- Polypropylen lukning og TPE pakning
Bestillingsoplysninger:
Yderligere lukkemuligheder omfatter Nalgene Hurtigpåfyldnings-/udluftningslukninger (kat. nr. 2158), Nalgene Påfyldnings-/udluftningslukninger (kat. nr. 2162) Nalgene Top Works™ Fluid Transfer Systems (Kat. nr. 2135) og Nalgene Valideringsflasker (Kat. nr. DS2127). Ekstra tilbehør inkluderer Nalgene Bulkhovedbeslag med modhager (kat. nr. 6149).
Bemærk:
Frigør lukkegevindet fuldstændigt, og adskil tappen før autoklavering
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 5,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukkestørrelse | 83B |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 287 mm |
| Til brug med (applikation) | Forberedelse af medier/buffere , Opbevaring af medier/buffere, Indsamling af prøver, Opbevaring, Transportation (Transport) |
| Højde (metrisk) med lukning | 536 mm |
| Materiale | Polycarbonat |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.