Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Retten til at forstå sikkerhedsvaskeflasker med GHS-mærkning (Globally Harmonized System)
Description
Forebyg kemikalieulykker i laboratoriet med Nalgene™ Ret til at forstå LDPE-vaskeflasker. Flasker er præ-mærket med kemisk identifikation og sikker håndteringsinformation i overensstemmelse med specifikationer for det globale harmoniserede system (GHS), som gælder for sekundære laboratoriebeholdere. Vaskeflasker er klar til brug, når du overfører almindelige laboratoriekemikalier fra producentens beholdere. Selvudluftende vaskeflasker eliminerer risikoen for selvdispensering af flasker.
- Flaskerne er lavet af høj kvalitet Nalgene materialer til lav ekstraherbarhed og lang levetid i laboratoriet
- Trykt med 100 % GHS (Globally Harmonized System) kemikaliesikkerhedsinformation. Der er ikke brugt andre systemmærker på flaskerne, hvilket eliminerer forvirring
- Farvekodet for let kemikalie identifikation på et øjeblik
- Dispenseringsdyser er omhyggeligt støbt til at levere en lige strøm for præcis dispensering og sikkerhed
- Udluftet for at forhindre selvdispensering
- Designet til at dispensere gennem toppen med en lukning og stilk støbt i ét stykke for ensartet lækagesikker service
Garanti: Med forbehold for Thermo Fisher Scientific standard begrænset garanti. Se thermoscientific.com eller din salgsrepræsentant for detaljer.
Specifications
Specifications
| Volumen | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Neutral |
| Oversigt | Med stilk og trækrør |
| Materiale | LDPE |
| nr. pr. sag | 24 |
| nr. pr. pakke | 6 |
| Lukningsfarve | Neutral |
| Gradueringer | Nej |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Show More |