Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Retten til at forstå sikkerhedsvaskeflasker med GHS-mærkning (Globally Harmonized System)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15323368
Lukningsfarve:
Grøn
Gul
Hvid
Neutral
Kemisk etiket:
Deioniseret vand
Destilleret vand
Ethanol
Isopropanol
Metanol
Natriumhypoklorit
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
ADVARSEL: Håndvask LDPE-vaskeflasker med mildt, ikke-slibende rengøringsmiddel. Følg efter med en skylning i postevand og endelig skylning i destilleret eller deioniseret vand. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller skuresvampe for at undgå at ridse plastikken eller printet. Autoklaver IKKE LDPE-vaskeflasker.
Artikelnummer. 15323368
Brand: Thermo Scientific™ 24280505
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
ADVARSEL: Håndvask LDPE-vaskeflasker med mildt, ikke-slibende rengøringsmiddel. Følg efter med en skylning i postevand og endelig skylning i destilleret eller deioniseret vand. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller skuresvampe for at undgå at ridse plastikken eller printet. Autoklaver IKKE LDPE-vaskeflasker.
Forebyg kemikalieulykker i laboratoriet med disse vaskeflasker. Flasker er mærket efter det globale harmoniserede system (GHS).
Forebyg kemikalieulykker i laboratoriet med Nalgene™ Ret til at forstå LDPE-vaskeflasker. Flasker er præ-mærket med kemisk identifikation og sikker håndteringsinformation i overensstemmelse med specifikationer for det globale harmoniserede system (GHS), som gælder for sekundære laboratoriebeholdere. Vaskeflasker er klar til brug, når du overfører almindelige laboratoriekemikalier fra producentens beholdere. Selvudluftende vaskeflasker eliminerer risikoen for selvdispensering af flasker.
  • Flaskerne er lavet af høj kvalitet Nalgene materialer til lav ekstraherbarhed og lang levetid i laboratoriet
  • Trykt med 100 % GHS (Globally Harmonized System) kemikaliesikkerhedsinformation. Der er ikke brugt andre systemmærker på flaskerne, hvilket eliminerer forvirring
  • Farvekodet for let kemikalie identifikation på et øjeblik
  • Dispenseringsdyser er omhyggeligt støbt til at levere en lige strøm for præcis dispensering og sikkerhed
  • Udluftet for at forhindre selvdispensering
  • Designet til at dispensere gennem toppen med en lukning og stilk støbt i ét stykke for ensartet lækagesikker service
Garanti: Med forbehold for Thermo Fisher Scientific standard begrænset garanti. Se thermoscientific.com eller din salgsrepræsentant for detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Farve Neutral
Oversigt Med stilk og trækrør
Materiale LDPE
nr. pr. sag 24
nr. pr. pakke 6
Lukningsfarve Neutral
Gradueringer Nej
Certificeringer/compliance I overensstemmelse med GHS-mærkningsretningslinjer
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Cylindrisk
Produkttype Sikkerhedsvaskeflaske
Kemisk etiket Destilleret vand
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 28 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres