Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ret til at forstå FEP sikkerhedsvaskeflasker med globalt harmoniseret system (GHS) mærkning for barske kemikalier
Beskrivelse
Forebyg kemikalieulykker i laboratoriet med Nalgene™ Ret til at forstå FEP-vaskeflasker. Flasker er permanent ætset med kemisk identifikation og information om sikker håndtering i henhold til GHS-specifikationerne (Globally Harmonized System), som gælder for sekundære laboratoriebeholdere. Vaskeflasker er klar til brug, når du overfører skrappe laboratoriekemikalier fra producenternes beholdere. Seks flasker til rådighed. Til brug med methylethylketon; n-hexan; toluen; xylen; methylenchlorid; acetone.
- Flasker er permanent ætset med 100 % GHS (Globally Harmonized System) kemikaliesikkerhedsoplysninger for nem kemisk identifikation med et øjeblik
- Der er ikke brugt andre systemmærker på flaskerne, hvilket eliminerer forvirring
- Flasker er lavet af Nalgene-materialer af høj kvalitet for lavt ekstraherbare og lang levetid i laboratoriet
- Dispenseringsdyser er omhyggeligt støbt til at levere en lige strøm for præcis dosering og sikkerhed
- Flaskerne er ikke udluftede
- Designet til at dispensere gennem toppen med en lukning og stilkstøbt i ét stykke for ensartet lækagesikker service
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Neutral |
| Materiale | FEP |
| nr. pr. sag | 1 |
| Emballage | Pakke med 1 |
| Lukningsfarve | Neutral |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Mund | Smal |
| Kemisk etiket | Xylen |
| Vis mere |
†Med forbehold for Thermo Fisher Scientific standard begrænset garanti. Se thermoscientific.com eller din salgsrepræsentant for detaljer.