Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ret til at forstå FEP sikkerhedsvaskeflasker med globalt harmoniseret system (GHS) mærkning for barske kemikalier
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15531373
Kemisk etiket:
Acetone
Methylenchlorid
Methylethylketon
Toluen
Xylen
n-hexan
nr. pr. sag:
1
4
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Vask FEP-vaskeflasker med ikke-slibende rengøringsmiddel. Følg efter med en skylning i postevand og endelig skylning i destilleret eller deioniseret vand. For at undgå at ridse plastikken må du ikke bruge slibende rengøringsmidler eller skuresvampe. Kompatibel med autoklavering.
Artikelnummer. 15531373
Brand: Thermo Scientific™ 24290506
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vask FEP-vaskeflasker med ikke-slibende rengøringsmiddel. Følg efter med en skylning i postevand og endelig skylning i destilleret eller deioniseret vand. For at undgå at ridse plastikken må du ikke bruge slibende rengøringsmidler eller skuresvampe. Kompatibel med autoklavering.
Forebyg kemikalieulykker i laboratoriet med disse FEP-vaskeflasker. Flasker mærket efter Globally Harmonized System (GHS).
Forebyg kemikalieulykker i laboratoriet med Nalgene™ Ret til at forstå FEP-vaskeflasker. Flasker er permanent ætset med kemisk identifikation og information om sikker håndtering i henhold til GHS-specifikationerne (Globally Harmonized System), som gælder for sekundære laboratoriebeholdere. Vaskeflasker er klar til brug, når du overfører skrappe laboratoriekemikalier fra producenternes beholdere. Seks flasker til rådighed. Til brug med methylethylketon; n-hexan; toluen; xylen; methylenchlorid; acetone.
  • Flasker er permanent ætset med 100 % GHS (Globally Harmonized System) kemikaliesikkerhedsoplysninger for nem kemisk identifikation med et øjeblik
  • Der er ikke brugt andre systemmærker på flaskerne, hvilket eliminerer forvirring
  • Flaskerne er lavet af høj kvalitet Nalgene materialer til lave ekstraherbare materialer og lang levetid i laboratoriet
  • Dispenseringsdyser er omhyggeligt støbt til at levere en lige strøm for præcis dispensering og sikkerhed
  • Flaskerne er ikke udluftede
  • Designet til at dispensere gennem toppen med en lukning og stilk støbt i ét stykke for ensartet lækagesikker service
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 500mL
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Farve Neutral
Oversigt Med stilk og trækrør
Materiale FEP
nr. pr. sag 4
nr. pr. pakke 1
Lukningsfarve Neutral
Gradueringer Nej
Certificeringer/compliance I overensstemmelse med GHS-mærkningsretningslinjer
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Cylindrisk
Produkttype Sikkerhedsvaskeflaske
Kemisk etiket Methylethylketon
Lukningsmateriale ETFE
Lukkestørrelse 28 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vis mere Vis mindre
†Med forbehold for Thermo Fisher Scientific standard begrænset garanti. Se thermoscientific.com eller din salgsrepræsentant for detaljer.