Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reparerbare håndbetjente PVC-vakuumpumper med måler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4530426
Flowhastighed:
15 cc/slag
36 cc/slag
Til brug med:
6132-2000 Reparationssæt
6132-3000 Reparationssæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10060691
Brand: Thermo Scientific™ 61320010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Betjen nemt disse reparerbare håndbetjente PVC-vakuumpumper, ideelle til hævert, filtrering, væskeoverførsel, udluftning af væskeledninger og kontrol for utætheder.
Betjenes nemt Thermo Scientific™ Nalgene™ Reparerbare håndbetjente PVC-vakuumpumper med måler, ideel til hævert, filtrering, væskeoverførsel, udluftning af væskeledninger og kontrol for utætheder. Letvægtsenheder er forseglede og selvsmørende med aftagelige dæksler på udstødningsporten og trigger for at udløse vakuum uden at afbryde pumper fra ledningen. Opnå og hold hurtigt et vakuum på 25 tommer. (635 mm) Hg. Vakuumudløseren kræver kun én hånd til at betjene og udløser vakuum ved berøring af en pegefinger.
Features:
  • Gauge monitors vacuum in kPa and inches of mercury for visual indication of pump rate and progress.
  • New handle design is more durable and ergonomic.
  • Adjustable vacuum release rate provides control.
  • Full blank port pressure is obtained with only two strokes, making operation efficient.
  • Removable cover on exhaust port and trigger allow release vacuum without disconnecting pumps from the line.
  • Adjustable vacuum release rate is controlled by a trigger on the pump.
  • Nozzle fits standard 0.25″ I.D. tubing.
  • System can be disassembled for repair and replacement of internal parts.
Includes:
2′ (0.6 m) Nalgene 180 clear plastic tubing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Nalgene repairable PVC hand pump with gauge
nr. pr. pakke 1
nr. pr. sag 4
Maks. Vakuum 25 in. Hg
Flowhastighed 15 cc/slag
Type Vakuumpumpe
Til brug med 6132-2000 Reparationssæt