Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reparerbare håndbetjente PVC-vakuumpumper med måler
Beskrivelse
Betjenes nemt Thermo Scientific™ Nalgene™ Reparerbare håndbetjente PVC-vakuumpumper med måler, ideel til hævert, filtrering, væskeoverførsel, udluftning af væskeledninger og kontrol for utætheder. Letvægtsenheder er forseglede og selvsmørende med aftagelige dæksler på udstødningsporten og trigger for at udløse vakuum uden at afbryde pumper fra ledningen. Opnå og hold hurtigt et vakuum på 25 tommer. (635 mm) Hg. Vakuumudløseren kræver kun én hånd til at betjene og udløser vakuum ved berøring af en pegefinger.
- Måleren overvåger vakuum i kPa og tommer kviksølv for visuel indikation af pumpehastighed og fremdrift.
- Det nye håndtagsdesign er mere holdbart og ergonomisk.
- Justerbar vakuumfrigivelseshastighed giver kontrol.
- Fuld tryk i blankporten opnås med kun to slag, hvilket gør driften effektiv.
- Aftageligt dæksel på udstødningsporten og udløseren tillader frigivelse af vakuum uden at afbryde pumperne fra ledningen.
- Den justerbare vakuumfrigivelseshastighed styres af en udløser på pumpen.
- Dysen passer til standard 0,25″ I.D.-rør.
- Systemet kan skilles ad til reparation og udskiftning af interne dele.
Inkluderer:
2′ (0,6 m) Nalgene 180 klar plastikrør
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Nalgene reparerbar PVC-håndpumpe med måler |
| Maks. Vakuum | 25 tommer Hg |
| Flowhastighed | 36 cc/slag |
| Produkttype | Vakuumpumpe |
| Til brug med (udstyr) | 6132-3000 Reparationssæt |
| Mængde | 1/Pk., 4/Cs. |