Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reparerbare håndbetjente PVC-vakuumpumper med måler
Beskrivelse
Betjenes nemt Thermo Scientific™ Nalgene™ Reparerbare håndbetjente PVC-vakuumpumper med måler, ideel til hævert, filtrering, væskeoverførsel, udluftning af væskeledninger og kontrol for utætheder. Letvægtsenheder er forseglede og selvsmørende med aftagelige dæksler på udstødningsporten og trigger for at udløse vakuum uden at afbryde pumper fra ledningen. Opnå og hold hurtigt et vakuum på 25 tommer. (635 mm) Hg. Vakuumudløseren kræver kun én hånd til at betjene og udløser vakuum ved berøring af en pegefinger.
Features:
- Gauge monitors vacuum in kPa and inches of mercury for visual indication of pump rate and progress.
- New handle design is more durable and ergonomic.
- Adjustable vacuum release rate provides control.
- Full blank port pressure is obtained with only two strokes, making operation efficient.
- Removable cover on exhaust port and trigger allow release vacuum without disconnecting pumps from the line.
- Adjustable vacuum release rate is controlled by a trigger on the pump.
- Nozzle fits standard 0.25″ I.D. tubing.
- System can be disassembled for repair and replacement of internal parts.
Includes:
2′ (0.6 m) Nalgene 180 clear plastic tubing
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Nalgene repairable PVC hand pump with gauge |
| Maks. Vakuum | 25 in. Hg |
| Flowhastighed | 15 cc/slag |
| Produkttype | Vakuumpumpe |
| Til brug med (udstyr) | 6132-2000 Reparationssæt |
| Mængde | 1/Pk., 4/Cs. |