Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reparerbare håndbetjente PVC-kroppsvakuumpumper uden måler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4530423
Flowhastighed:
15 cc/slag
36 cc/slag
Til brug med:
6132-2000 Reparationssæt
6132-3000 Reparationssæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10008570
Brand: Thermo Scientific™ 61310010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå og hold hurtigt et vakuum på 25 tommer. (635 mm) Hg med disse håndbetjente vakuumpumper med et nyt, mere holdbart og ergonomisk håndtagsdesign.
Opnå og hold hurtigt et vakuum på 25 tommer. (635 mm) Hg med Thermo Scientific™ Nalgene™ Reparerbare håndbetjente PVC-kroppsvakuumpumper uden måler. Disse pumper har et nyt, mere holdbart og ergonomisk håndtagsdesign. Denne reparationsøkonomiske version er ideel til felt- eller laboratoriebrug.
Easy and Convenient Operation
  • Polyvinyl Chloride (PVC) body
  • Ergonomic vacuum trigger release requires only one hand to operate and releases vacuum with the touch of an index finger
  • Adjustable vacuum release rate provides control
  • Full blank port pressure is obtained with only two strokes, making operation efficient
  • Removable cover on exhaust port and trigger to release vacuum without disconnecting pumps from the line
  • Economical design without vacuum gauge 
  • Adjustable vacuum release rate controlled by trigger on pump
  • Nozzle fits standard 0.25″ I.D. tubing
  • Can be disassembled for repair and replacement of internal parts (see catalog numbers for repair kits in the table below)
Includes:
Supplied with 2 ft. length of Clear Plastic Tubing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Repairable Hand Vacuum Pump
nr. pr. pakke 1
nr. pr. sag 4
Maks. Vakuum 25 in. Hg
Flowhastighed 15 cc/slag
Type Vakuumpumpe
Til brug med 6132-2000 Reparationssæt