Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reparerbare håndbetjente PVC-kroppsvakuumpumper uden måler
Beskrivelse
Opnå og hold hurtigt et vakuum på 25 tommer. (635 mm) Hg med Thermo Scientific™ Nalgene™ Reparerbare håndbetjente PVC-kroppsvakuumpumper uden måler. Disse pumper har et nyt, mere holdbart og ergonomisk håndtagsdesign. Denne reparationsøkonomiske version er ideel til felt- eller laboratoriebrug.
Nem og bekvem betjening
- Polyvinylchlorid (PVC) krop
- Ergonomisk vakuumudløser kræver kun én hånd for at betjene og frigiver vakuum med et tryk på pegefingeren
- Justerbar vakuumfrigivelseshastighed giver kontrol
- Fuld blankporttryk opnås med kun to slag, hvilket gør driften effektiv
- Aftageligt dæksel på udstødningsporten og udløser for at frigive vakuum uden at afbryde pumperne fra røret
- Økonomisk design uden vakuummåler
- Justerbar vakuumfrigivelseshastighed styret af udløser på pumpen
- Dysen passer til standard 0,25″ I.D.-rør
- Kan skilles ad til reparation og udskiftning af interne dele (se katalognumre for reparationssæt i tabellen nedenfor)
Inkluderer:
Leveres med 2 fods længde klar plastikslange
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Reparerbar håndvakuumpumpe |
| Maks. Vakuum | 25 tommer Hg |
| Flowhastighed | 15 cc/slag |
| Produkttype | Vakuumpumpe |
| Til brug med (udstyr) | 6132-2000 Reparationssæt |
| Mængde | 1/Pk., 4/Cs. |