Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulær polypropylentank med låg
Beskrivelse
Reducer markant fordampning og forurening ved at bruge en Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulær polypropylenbeholder med låg, tilbydes i størrelser fra 8 til 114L. Tanke kan modificeres med en fabriksmonteret tap.
- Velegnet til brug med mange organiske kemikalier
- Giver god modstand mod spændingsrevner
- Autoklaverbar
Bemærk:
Tanke, der anvendes ved forhøjede temperaturer eller med væsker med høj vægtfylde, skal understøttes udvendigt.
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (engelsk) | 8 tommer |
| Type | Tank med låg |
| Materiale | Polypropylen |
| Kapacitet (engelsk) | 2 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 8 L |
| Længde (metrisk) | 20 cm |
| Bredde (engelsk) | 8 tommer |
| Bredde (metrisk) | 20 cm |
| Højde (engelsk) | 8 tommer |
| Højde (metrisk) | 20 cm |
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring. Forsigtig: Plasttanke er generelt underlagt mere alvorlige forhold end plastik laboratorieartikler; eksponeringen er konstant, spændingerne er større, og forskellige klasser og koncentrationer af kemikalier er involveret. Vær særlig opmærksom på kemisk kompatibilitet.