Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulær polypropylentank med låg
Artikelnummer. 10708181
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
8 L
20 L
30 L
38 L
50 L
120 L
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10708181 120 L Hver
10232611 8 L Hver
10683961 20 L Hver
10544251 30 L Hver
10409382 38 L Hver
10008770 50 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10708181 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 142000045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5280.00 DKK
    4983.92 DKK / Pakke med 1
    Spare 296.08 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-03-2027
Reducer markant fordampning og kontaminering ved at bruge disse overdækkede, rektangulære tanke, som tilbydes i størrelser fra 8 til 114L for at imødekomme applikationsbehov.
Reducer markant fordampning og forurening ved at bruge en Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulær polypropylenbeholder med låg, tilbydes i størrelser fra 8 til 114L. Tanke kan modificeres med en fabriksmonteret tap.
  • Velegnet til brug med mange organiske kemikalier
  • Giver god modstand mod spændingsrevner
  • Autoklaverbar
Bemærk:
Tanke, der anvendes ved forhøjede temperaturer eller med væsker med høj vægtfylde, skal understøttes udvendigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (engelsk) 24 tommer
Type Tank med låg
Materiale Polypropylen
Kapacitet (engelsk) 32 gal.
Kapacitet (metrisk) 120 L
Længde (metrisk) 61 cm
Bredde (engelsk) 18 tommer
Bredde (metrisk) 45.7 cm
Højde (engelsk) 18 tommer
Højde (metrisk) 45 cm
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring. Forsigtig: Plasttanke er generelt underlagt mere alvorlige forhold end plastik laboratorieartikler; eksponeringen er konstant, spændingerne er større, og forskellige klasser og koncentrationer af kemikalier er involveret. Vær særlig opmærksom på kemisk kompatibilitet.