Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulær polypropylentank med låg
Artikelnummer. 10544251
Kapacitet (metrisk):
8 L
20 L
30 L
38 L
50 L
120 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10544251
Brand: Thermo Scientific™ 142000010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reducer markant fordampning og kontaminering ved at bruge disse overdækkede, rektangulære tanke, som tilbydes i størrelser fra 8 til 114L for at imødekomme applikationsbehov.
Reducer markant fordampning og forurening ved at bruge en Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulær polypropylenbeholder med låg, tilbydes i størrelser fra 8 til 114L. Tanke kan modificeres med en fabriksmonteret tap.
  • Velegnet til brug med mange organiske kemikalier
  • Giver god modstand mod spændingsrevner
  • Autoklaverbar
Bemærk:
Tanke, der anvendes ved forhøjede temperaturer eller med væsker med høj vægtfylde, skal understøttes udvendigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (engelsk) 12 tommer
Type Tank med låg
Materiale Polypropylen
Kapacitet (engelsk) 8 gal.
Kapacitet (metrisk) 30 L
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30 cm
Højde (engelsk) 12 tommer
Højde (metrisk) 30 cm
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring. Forsigtig: Plasttanke er generelt underlagt mere alvorlige forhold end plastik laboratorieartikler; eksponeringen er konstant, spændingerne er større, og forskellige klasser og koncentrationer af kemikalier er involveret. Vær særlig opmærksom på kemisk kompatibilitet.