Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulær polypropylentank med låg
Produktkod. 10232611
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
8 L
20 L
30 L
38 L
50 L
120 L
Förpackningsstorlek:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10232611 8 L Hver
10683961 20 L Hver
10544251 30 L Hver
10409382 38 L Hver
10008770 50 L Hver
10708181 120 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10232611 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 142000002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1595.00 DKK
    1499.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 95.35 DKK
    5% Slukket
Visa alla kampanjer
På lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reducer markant fordampning og kontaminering ved at bruge disse overdækkede, rektangulære tanke, som tilbydes i størrelser fra 8 til 114L for at imødekomme applikationsbehov.
Reducer markant fordampning og forurening ved at bruge en Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulær polypropylenbeholder med låg, tilbydes i størrelser fra 8 til 114L. Tanke kan modificeres med en fabriksmonteret tap.
  • Velegnet til brug med mange organiske kemikalier
  • Giver god modstand mod spændingsrevner
  • Autoklaverbar
Bemærk:
Tanke, der anvendes ved forhøjede temperaturer eller med væsker med høj vægtfylde, skal understøttes udvendigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Længde (engelsk) 8 tommer
Type Tank med låg
Materiale Polypropylen
Kapacitet (engelsk) 2 gal.
Kapacitet (metrisk) 8 L
Længde (metrisk) 20 cm
Bredde (engelsk) 8 tommer
Bredde (metrisk) 20 cm
Højde (engelsk) 8 tommer
Højde (metrisk) 20 cm
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring. Forsigtig: Plasttanke er generelt underlagt mere alvorlige forhold end plastik laboratorieartikler; eksponeringen er konstant, spændingerne er større, og forskellige klasser og koncentrationer af kemikalier er involveret. Vær særlig opmærksom på kemisk kompatibilitet.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.