Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulær polycarbonat Clearboy™ Carboy med tap
Artikelnummer. 10633521
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
9 L
20 L
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10633521 9 L Hver
10008080 20 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10633521 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 23220020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1345.00 DKK
    1299.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 45.48 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til brug med: Ideel til brug, når visuel inspektion af indholdet er nødvendig; Autoklaverbar; Lukkemateriale: Polypropylen; Farve: Klar
Fyld og rengør nemt Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulær polycarbonat Clearboy™ med Spigot, som har en bred åbning, et robust håndtag i rustfrit stål og pladsbesparende rektangulært design. Klar konstruktion gør det nemt at se indholdet af karbad. Super hård; slagfast. Ideel til nedkølet eller frossen opbevaring af vandige opløsninger eller til dispensering af sterilt vand, vandige reagenser og medier. Nalgene polycarbonat carboys kan autoklaveres før genopfyldning for at eliminere bakterievækst ved opbevaring af sterile opløsninger. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
Features
  • Molded-in graduations in 1 gallon and 5L increments for ease in dispensing
  • Stainless-steel handle for ease in transporting containers
  • Molded-in spigot boss provides strength and leak resistance
  • A clear wall makes this carboy ideal when visual inspection of contents is necessary
  • Follow autoclave instructions provided with the product for proper function; tubing adapter is not autoclavable
  • Autoclavable/Transparent/Graduated
Includes:
Polypropylene spigot and screw closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 2,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 9 L
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 100 mm
Farve Klarhed
Oversigt Autoclavable Clear Rectangular Carboy w/Spigot
Diameter (metrisk) Indvendig hals 86 mm
Til brug med (applikation) Ideal for use when visual inspection of contents is necessary
Højde (metrisk) med lukning 361 mm
Inkluderer Molded-in spigot boss w/tubing adapter
Længde (metrisk) 220 mm
Materiale Polycarbonat
nr. pr. sag 6/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Carboy med tap
Bredde (metrisk) 153 mm