Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulær polycarbonat Clearboy™ Carboy med lukning
Artikelnummer. 10623521
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
9 L
20 L
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10623521 9 L Hver
10788501 20 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10623521 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DS22130020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1395.00 DKK
    1305.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 89.33 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med: Opbevar medier, opløsninger og sterilt vand og er ideel til brug i kølerum.; Autoklaverbar; Lukkemateriale: Polypropylen; Farve: Sort (gennemsigtig)
Opbevar medier, opløsninger og sterilt vand i Thermo ScientificTM NalgeneTM Rektangulær polycarbonat Clearboys med lukning. Med et pladsbesparende design, en bred mundåbning til påfyldning og rengøring og et robust håndtag i rustfrit stål. Clearboy'en tilbyder ekstrem slagfasthed og er ideel til brug i kølerum.
Funktioner:
  • Støbt i gradueringer i intervaller på 1 gallon og 5L
  • Autoklaverbar/gennemsigtig/gradueret/lækagesikker†
Inkluderer:
Polypropylen skruelukning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 2,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 9 L
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 100-415
Farve Sort (gennemsigtig)
Oversigt Rektangulær Clearboy
Til brug med (applikation) Opbevar medier, opløsninger og sterilt vand og er ideel til brug i kølerum.
Højde (engelsk) 14''
Højde (metrisk) 360 mm
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 220 mm
Materiale Polycarbonat
Produkttype Rektangulær Carboy
Bredde (engelsk) 6 tommer
Bredde (metrisk) 153 mm