Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulære uigennemsigtige ravfarvede HDPE-flasker med lukning: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10690134
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
28 mm
38 mm
48 mm
53 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 10690134
Brand: Thermo Scientific™ 3120090016
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt lysfølsomme væsker eller tørre materialer mod eksponering ved hjælp af disse rektangulære, uigennemsigtige ravfarvede HDPE-flasker med lukning.
Beskyt lysfølsomme væsker eller tørre materialer mod eksponering med Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulære uigennemsigtige ravfarvede HDPE-flasker med lukning. Disse flasker har en pladsbesparende form og ensartede polyethylenvægge med høj densitet, der er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering. De tilbyder også beskyttelse mod UV-lys, samt fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer.
  • Ensartede vægge er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering
  • Fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer
  • Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton.
Inkluderer:
Uigennemsigtig rav HDPE rektangulær flaske med uigennemsigtig ravfarvet PP-lukning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Farve Uigennemsigtig rav
Oversigt Rektangulær flaske
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1,4 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 37 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 125
nr. pr. pakke 125
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Uigennemsigtig rav
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI. Produkt opfylder kravene til lysbestandige beholdere pr USP seneste udgave.
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Rektangulær
Højde (metrisk) 147 mm
Produkttype Flaske
Højde (engelsk) 5,8 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 48 mm
Diameter (metrisk) 96.5 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.