Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulære uigennemsigtige ravfarvede HDPE-flasker med lukning: Bulk Pack
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10364143
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
28 mm
38 mm
48 mm
53 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
Pakke med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10364143 125 mL 28 mm Pakke med 500
10593755 250 mL 38 mm Pakke med 250
10690134 500 mL 48 mm Pakke med 125
10415703 1 L 53 mm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10364143 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3120090004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9125.00 DKK
    8968.07 DKK / Pakke med 500
    Spare 156.93 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 02-03-2027
Beskyt lysfølsomme væsker eller tørre materialer mod eksponering ved hjælp af disse rektangulære, uigennemsigtige ravfarvede HDPE-flasker med lukning.
Beskyt lysfølsomme væsker eller tørre materialer mod eksponering med Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulære uigennemsigtige ravfarvede HDPE-flasker med lukning. Disse flasker har en pladsbesparende form og ensartede polyethylenvægge med høj densitet, der er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering. De tilbyder også beskyttelse mod UV-lys, samt fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer.
  • Ensartede vægge er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering
  • Fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer
  • Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton.
Inkluderer:
Uigennemsigtig rav HDPE rektangulær flaske med uigennemsigtig ravfarvet PP-lukning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Farve Uigennemsigtig rav
Oversigt Rektangulær flaske
Diameter (engelsk) Indvendig hals 0,8 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 21 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 500
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Uigennemsigtig rav
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Højde (metrisk) 102 mm
Højde (engelsk) 4 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 28 mm
Diameter (metrisk) 61 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Form Rektangulær
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI. Produkt opfylder kravene til lysbestandige beholdere pr USP seneste udgave.
Produkttype Flaske
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.