Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulære HDPE-flasker med lukning
Artikelnummer. 10568491
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Lukkestørrelse:
28 mm
38 mm
48 mm
53 mm
63 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 4
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10568491 250 mL 38 mm Pakke med 12
10068160 125 mL 28 mm Pakke med 12
31337324 250 mL 38 mm -
10747181 500 mL 48 mm Pakke med 12
10757181 1 L 53 mm Pakke med 6
10373401 2 L 63 mm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10568491 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20070008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.87 DKK
    252.43 DKK / Pakke med 12
    Spare 31.44 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Transporter, prøver eller opbevar væsker og tørre materialer med disse pladseffektive flasker med fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer.
Transporter, prøver eller opbevar væsker og tørre materialer med disse pladsbesparende flasker, der har fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer. Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulære HDPE-flasker med lukning optager mindre hyldeplads end traditionelle runde flasker. HDPE-flasker har en robust vægkonstruktion med lige sider og en bred mund for nem påfyldning. Lavet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Dette produkt er ACT Mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige produktkøbsbeslutninger.
Features:
  • Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make these excellent containers to protect your valuable samples
  • Rectangular shape makes it easy to fit in freezer for storage up to -100°C (-148°F)
  • Linerless polypropylene screw closures provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks, or contaminate your reagents
  • Leakproof†
Includes:
Polypropylene screw caps
Recycling Information: Nalgene reusable HDPE bottles are designed to last many years under typical laboratory conditions. Yet, as with all durable products, they need to be retired and replaced eventually. Nalgene HDPE bottles and their packaging are readily recyclable. Please recycle the corrugate cartons and LDPE bags in which your Nalgene bottles products are packaged. And at end of product life, please wash and recycle your Nalgene HDPE bottles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Wide-Mouth Rectangular Bottle
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1.1 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28 mm
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 76 mm
nr. pr. sag 72
nr. pr. pakke 12
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 51 mm
Lukningsfarve Naturlig, gennemsigtig
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
ACT-mærke Ja
Højde (metrisk) 117 mm
Højde (engelsk) 4,6 tommer.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38 mm
Diameter (metrisk) 76.2 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Form Rektangulær
Certificeringer/compliance USP Klasse VI; FDA - 21 CFR
Produkttype Flaske med bred mund
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.