Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulære HDPE-flasker med lukning
Artikelnummer. 10373401
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Lukkestørrelse:
28 mm
38 mm
48 mm
53 mm
63 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 4
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10373401 2 L 63 mm Pakke med 4
10068160 125 mL 28 mm Pakke med 12
10568491 250 mL 38 mm Pakke med 12
31337324 250 mL 38 mm -
10747181 500 mL 48 mm Pakke med 12
10757181 1 L 53 mm Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10373401 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20070064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    802.00 DKK
    512.45 DKK / Pakke med 4
    Spare 289.55 DKK
    36% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Transporter, prøver eller opbevar væsker og tørre materialer med disse pladseffektive flasker med fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer.
Transporter, prøver eller opbevar væsker og tørre materialer med disse pladsbesparende flasker, der har fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer. Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulære HDPE-flasker med lukning optager mindre hyldeplads end traditionelle runde flasker. HDPE-flasker har en robust vægkonstruktion med lige sider og en bred mund for nem påfyldning. Lavet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Dette produkt er ACT Mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige produktkøbsbeslutninger.
Funktioner:
  • Fremragende kemisk resistens over for de fleste syrer, baser og alkoholer gør disse beholdere til at beskytte dine værdifulde prøver
  • Den rektangulære form gør det nemt at få den til at passe i fryseren til opbevaring op til -100 °C (-148 °F)
  • Polypropylen-skruelukninger uden liner-liner giver den ultimative lækagesikring† uden brug af en liner, der kan krølle, forårsage lækager eller forurene dine reagenser
  • Lækagetæt†
Inkluderer:
Polypropylen skruehætter
Genanvendelsesinformation: Nalgene Genanvendelige HDPE-flasker er designet til at holde mange år under typiske laboratorieforhold. Men som med alle holdbare produkter skal de til sidst pensioneres og udskiftes.   Nalgene HDPE-flasker og deres emballage er let genanvendelige.   Genanvend venligst de bølgebakker og LDPE poser, som dine Nalgene flaskers produkter er pakket i. Og ved produktets udløb, vask og genanvend venligst dine Nalgene HDPE-flasker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 64 oz., 2000 ml
Kapacitet (metrisk) 2 L
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Bredmundet rektangulær flaske
Diameter (engelsk) Indvendig hals 2''
Diameter (metrisk) Indvendig hals 51 mm
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 152 mm
nr. pr. sag 12
nr. pr. pakke 4
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 84 mm
Lukningsfarve Naturlig, gennemsigtig
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
ACT-mærke Ja
Højde (metrisk) 242 mm
Højde (engelsk) 9,5 tommer
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 63 mm
Diameter (metrisk) 152.4 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Kapacitet (engelsk) 64 oz.
Form Rektangulær
Certificeringer/compliance USP Klasse VI; FDA - 21 CFR
Produkttype Flaske med bred mund
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.