Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulære HDPE-flasker med lukning: Bulk Pack
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10612444
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
28 mm
38 mm
48 mm
53 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
Pakke med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10612444 1 L 53 mm Pakke med 50
10009022 125 mL 28 mm Pakke med 500
10212823 250 mL 38 mm Pakke med 250
10202813 500 mL 48 mm Pakke med 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10612444 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3120070032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3325.00 DKK
    3044.07 DKK / Pakke med 50
    Spare 280.93 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Spar plads med det rektangulære design af disse rektangulære HDPE-flasker med lukning, et godt valg, når pladsen er trang.
Spar plads med det rektangulære design af Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulære HDPE-flasker med lukning, et godt valg, når pladsen er trang.
Funktioner:
  • Modstandsdygtig over for spaltning eller punktering
  • Konstrueret af polyethylen med høj densitet med polypropylen lukning
  • Lækagesikker†
  • Bulk pakket til emballeringsapplikationer
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1 L
Farve Neutral
Oversigt Rektangulær flaske
Diameter (engelsk) 1,7''
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1,7''
Diameter (metrisk) Indvendig hals 44 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 50
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Neutral
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Højde (metrisk) 180 mm
Bredde (engelsk) 4,92 tommer.
Højde (engelsk) 7 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 53 mm
Diameter (metrisk) 44 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Form Rektangulær
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Produkttype Flaske
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.