Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulære ravfarvede HDPE-flasker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521983
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Lukkestørrelse:
28 mm
38 mm
48 mm
53 mm
63 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 10390761
Brand: Thermo Scientific™ 20090004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt lysfølsomme væsker eller tørre materialer mod eksponering med disse pladseffektive, ravgule HDPE-flasker med robuste vægge og en bred mund for nem påfyldning.
Beskyt lysfølsomme væsker eller tørre materialer mod eksponering. Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulære ravfarvede HDPE-flasker optager mindre hyldeplads end traditionelle runde flasker. Disse polyethylenflasker med høj densitet har en robust vægkonstruktion med lige sider og en bred mund for nem påfyldning. Fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer gør denne beholder fantastisk til prøveudtagning, forsendelse eller opbevaring af væsker eller tørre materialer, der er følsomme over for UV-lys.
  • Amber polypropylene screw closure
  • Amber HDPE reduces UV light transmissions to protect light-sensitive liquids
  • Meets U.S. Pharmacopoeia 23 light transmission requirements
  • Rectangular shape is great for space-saving use in the freezer to -100°C (-148°F)
  • Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make these excellent containers to protect your valuable samples
  • Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks or contaminate your reagents
  • Leakproof†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Farve Ravgul
Oversigt Amber Wide-Mouth Rectangular Bottle
Diameter (engelsk) Indvendig hals 0,8 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 21 mm
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 61 mm
nr. pr. sag 72
nr. pr. pakke 12
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 38 mm
Lukningsfarve Uigennemsigtig rav
Certificeringer/compliance Meet U.S. Pharmacopeia XXIII requirements for maximum light transmission.
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Rektangulær
Højde (metrisk) 102 mm
Produkttype Flaske med bred mund
Højde (engelsk) 4 tommer
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 28 mm
Diameter (metrisk) 61 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.