Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulære ravfarvede HDPE-flasker
Beskrivelse
Beskyt lysfølsomme væsker eller tørre materialer mod eksponering. Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulære ravfarvede HDPE-flasker optager mindre hyldeplads end traditionelle runde flasker. Disse polyethylenflasker med høj densitet har en robust vægkonstruktion med lige sider og en bred mund for nem påfyldning. Fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer gør denne beholder fantastisk til prøveudtagning, forsendelse eller opbevaring af væsker eller tørre materialer, der er følsomme over for UV-lys.
- Amber polypropylen skruelukning
- Amber HDPE reducerer UV-lysgennemtrængningen for at beskytte lysfølsomme væsker
- Opfylder kravene til lystransmission i den amerikanske farmakopoeia 23
- Rektangulær form er fantastisk til pladsbesparende brug i fryseren op til -100 °C (-148 °F)
- Fremragende kemisk resistens over for de fleste syrer, baser og alkoholer gør disse beholdere til at beskytte dine værdifulde prøver
- Linerløse dæksler giver den ultimative lækagesikring† uden brug af en liner, der kan krølle, forårsage lækager eller forurene dine reagenser
- Lækagetæt†
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 64 oz., 2000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Farve | Ravgul |
| Oversigt | Ravfarvet bredmundet rektangulær flaske |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 2'' |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 51 mm |
| Materiale | HDPE |
| Længde (metrisk) | 152 mm |
| nr. pr. sag | 12 |
| nr. pr. pakke | 4 |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.