Få mere at vide
- Home
- Products
- Filtre og filtrering
- Filterenheder
- Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile engangsfilterenheder med PES, CN, SFCA eller Nylon Membraner
-
-
-
-
-
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile engangsfilterenheder med PES, CN, SFCA eller Nylon Membraner
Artikelnummer. 10411791
| Artikelnummer. | Porestørrelse | Materiale (membran) | Diameter (metrisk) membran | Volumen (metrisk) modtager | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10411791 | 0,2μ m | PES | 90 mm | 1000 ml | Pakke med 12 |
| 10685813 | 0,2μ m | PES | 50 mm | 50 ml | Pakke med 12 |
| 10418232 | 0,45 μm | PES | 50 mm | 115 ml | Pakke med 12 |
| 10338763 | 0,1 μm | PES | 50 mm | 150 ml | Pakke med 12 |
| 10102451 | 0,2μ m | PES | 50 mm | 115 ml | Pakke med 12 |
| 10370311 | 0,2μ m | PES | 50 mm | 150 ml | Pakke med 12 |
| 10034550 | 0,45 μm | PES | 50 mm | 150 ml | - |
| 10793344 | 0,1 μm | PES | 75 mm | 250 ml | Pakke med 12 |
| 10421791 | 0,2μ m | PES | 50 mm | 250 ml | Pakke med 12 |
| 10568632 | 0,45 μm | PES | 50 mm | 250 ml | Pakke med 12 |
| 10474415 | 0,1 μm | PES | 75 mm | 500 ml | Pakke med 12 |
| 10229090 | 0,2μ m | PES | 75 mm | 500 ml | Pakke med 12 |
| 10687541 | 0,2μ m | PES | 90 mm | 500 ml | Pakke med 12 |
| 10044550 | 0,45 μm | PES | 75 mm | 500 ml | Pakke med 12 |
| 10462701 | 0,45 μm | PES | 90 mm | 500 ml | Pakke med 12 |
| 12686366 | 0,1 μm | PES | 90 mm | 1000 ml | Pakke med 12 |
| 10228340 | 0,45 μm | PES | 90 mm | 1000 ml | Pakke med 12 |
| 10577322 | 0,2μ m | Cellulosenitrat | 50 mm | 115 ml | Pakke med 12 |
| 10589222 | 0,45 μm | Cellulosenitrat | 50 mm | 115 ml | Pakke med 12 |
| 10403701 | 0,2μ m | Cellulosenitrat | 50 mm | 150 ml | Pakke med 12 |
| 10682741 | 0,45 μm | Cellulosenitrat | 50 mm | 150 ml | Pakke med 12 |
| 10684851 | 0,8μ m | Cellulosenitrat | 50 mm | 150 ml | Pakke med 12 |
| 10261741 | 0,2μ m | Cellulosenitrat | 50 mm | 250 ml | - |
| 10281881 | 0,45 μm | Cellulosenitrat | 50 mm | 250 ml | Pakke med 12 |
| 10792351 | 0,8μ m | Cellulosenitrat | 50 mm | 250 ml | Pakke med 12 |
| 10139130 | 0,2μ m | Cellulosenitrat | 75 mm | 500 ml | Pakke med 12 |
| 10037720 | 0,45 μm | Cellulosenitrat | 75 mm | 500 ml | Pakke med 12 |
| 10720622 | 0,8μ m | Cellulosenitrat | 75 mm | 500 ml | Pakke med 12 |
| 10047720 | 0,2μ m | Cellulosenitrat | 75 mm | 1000 ml | - |
| 10693701 | 0,45 μm | Cellulosenitrat | 75 mm | 1000 ml | Pakke med 12 |
| 10422941 | 0,8μ m | Cellulosenitrat | 75 mm | 1000 ml | Pakke med 12 |
| 10450241 | 0,2μ m | SFCA | 50 mm | 115 ml | Pakke med 12 |
| 10126070 | 0,45 μm | SFCA | 50 mm | 115 ml | Pakke med 12 |
| 10454641 | 0,2μ m | SFCA | 50 mm | 150 ml | Pakke med 12 |
| 10760792 | 0,45 μm | SFCA | 50 mm | 150 ml | Pakke med 12 |
| 10444831 | 0,2μ m | SFCA | 50 mm | 250 ml | Pakke med 12 |
| 10579051 | 0,45 μm | SFCA | 50 mm | 250 ml | Pakke med 12 |
| 10017770 | 0,2μ m | SFCA | 75 mm | 500 ml | Pakke med 12 |
| 10211561 | 0,2μ m | SFCA | 90 mm | 500 ml | Pakke med 12 |
| 10199700 | 0,45 μm | SFCA | 75 mm | 500 ml | Pakke med 12 |
| 10740602 | 0,45 μm | SFCA | 90 mm | 500 ml | Pakke med 12 |
| 10017820 | 0,2μ m | SFCA | 75 mm | 500 ml | Pakke med 12 |
| 10382711 | 0,2μ m | SFCA | 90 mm | 1000 ml | Pakke med 12 |
| 10614861 | 0,45 μm | SFCA | 50 mm | 500 ml | Pakke med 12 |
| 10405021 | 0,45 μm | SFCA | 90 mm | 1000 ml | Pakke med 12 |
| 10762732 | 0,2μ m | Nylon | 50 mm | 150 ml | Pakke med 12 |
| 10159130 | 0,45 μm | Nylon | 50 mm | 150 ml | Pakke med 12 |
| 10760802 | 0,2μ m | Nylon | 50 mm | 250 ml | Pakke med 12 |
| 10790412 | 0,45 μm | Nylon | 50 mm | 250 ml | Pakke med 12 |
| 10578471 | 0,2μ m | Nylon | 75 mm | 500 ml | Pakke med 12 |
| 10790602 | 0,2μ m | Nylon | 90 mm | 500 ml | Pakke med 12 |
| 10211321 | 0,45 μm | Nylon | 75 mm | 500 ml | Pakke med 12 |
| 10444261 | 0,2μ m | Nylon | 75 mm | 1000 ml | - |
| 10362811 | 0,2μ m | Nylon | 90 mm | 1000 ml | Pakke med 12 |
| 10169700 | 0,45 μm | Nylon | 75 mm | 1000 ml | Pakke med 12 |
-
4493.68 DKK
2133.89 DKK / Pakke med 12
Spare 2359.79 DKK
52% Slukket
Log ind for at se lagerbeholdningen.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28003" for at få din tilbudspris.
Description
Øg filtreringseffektiviteten. Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Engangsfilterenheder har den eksklusive Rapid-Flow støtte søjledesign, der giver hurtige flowhastigheder og høj gennemstrømning. Den sidste forsvarslinje mod cellekulturkontamination Nalgene— Rapid Flow Filterenheder og flasketoppe er det bedste valg til filtrering af cellekulturmedier, serum, additiver og buffere. Nogle produkter på denne side er ACT Mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige produktkøbsbeslutninger (se de fulde specifikationer i produkttabellen for deltagelse).
- Fås i PES, CN, SFCA og Nylon membraner. Enheder er farvekodet efter membran.
- Enheder har den hurtigste flowhastighed og laveste tilstopning af sammenlignelige alternativer
- 0,1um PES tilgængelig for mycoplasmabeskyttelse
- 0,2um PES-enheder er testet med stamcelle- og muse-embryonale assay (MEA).
- Ikke-pyrogen og endotoksinfri - Rapid-Flow filterenheder opfylder de strengeste teststandarder for enhver vakuumfiltreringsenhed.
- Tilgængelig med Fit for Purpose Sterile dokumentation
- Nogle produkter på denne side er ACT Mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige produktkøbsbeslutninger (se Fuld specifikationer i produkttabellen for varedeltagelse)
Specifications
Specifications
| ACT-mærke | Ja |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale (membran) | PES |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Sterilitet | Steril |
| Grønne funktioner | ACT Økomærke (Guld) |
| nr. pr. sag | 12 |
| nr. pr. pakke | 12 |
| Type | Filterenhed |
| Volumen (metrisk) modtager | 1000 ml |
| Volumen (metrisk) Øvre | 1000 mL |
| Diameter (metrisk) membran | 90 mm |
| Egnet til formålet | Steril |
| Show More Show Less |