Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tefzel ETFE, Quick Action Spigot
Artikelnummer. 10057910
Skift visning
Oversigt:
Quick-Action studs ETFE passer til 1-1/8'' studs til fluorholdige carboys 1-1/8''
Diameter (engelsk) Indvendig slange:
5/8 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Oversigt Diameter (engelsk) Indvendig slange Pakningsstørrelse
10057910 Quick-Action studs ETFE passer til 1-1/8'' studs til fluorholdige carboys 1-1/8'' 5/8 tommer. Hver
1 options
Artikelnummer. 10057910 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 64320010
På lager
Til brug med: DS2327-serien fluorerede carboys
Beskæftige Thermo Scientific™ Nalgene™ Hurtigvirkende ETFE Tefzel™ Støb som erstatnings studs til Nalgene DS2327-serien fluorerede carboys. De er kemisk resistente over for udvalgte opløsningsmidler og andre kemikalier. Krop og stik er lavet af Tefzel Ethylentetrafluorethylen. Accepterer slanger med 5/8 tommer. Indre dia.
Funktioner:
  • Autoklaverbar (usamlet)
  • Slangeadapter medfølger ikke
Bemærk:
Nalgene LDPE, HDPE, PP og PMP beholdere kan bruges til langtidsopbevaring af kompatible løsninger, men direkte UV-eksponering bør undgås.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Quick-Action studs ETFE passer til 1-1/8'' studs til fluorholdige carboys 1-1/8''
Diameter (engelsk) Indvendig slange 5/8 tommer.
Diameter (metrisk) indvendig slange 16 mm
Til brug med (udstyr) DS2327-serien fluorerede carboys
Materiale ETFE
nr. pr. sag 2/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Spigot