Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PVDF Ægte Union Clamps
Artikelnummer. 10506171
Størrelse (engelsk) Grip:
1,5 tommer
3 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10506171
Brand: Thermo Scientific™ 26700150
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gentagne gange og pålideligt forsegle carboys med Thermo Scientific™ Nalgene™ PVDF True Union Clamps med silikone pakninger og endestykker.
Gentagne gange og pålideligt forsegle carboys med Thermo Scientific™ Nalgene™ PVDF True Union Clamps med silikone pakninger og endestykker. Disse gevindklemmer er støbt af PVDF-fluorid og er et fuldt autoklaverbart klemmesystem.
  • Fås i tre størrelser og med Mini og Tri-Clover klemmetyper
  • Gevind og autoklaverbar
  • Anbefales til brug med Nalgene™ Sanitære Carboys (kat. nr. 2261, 2630 og 2640) og Nalgene™ Endehætter (kat. nr. 2688 og 2689)
  • Anbefales til brug med Nalgene™ Autoklaverbare carboys med tap (kat. nr. 2319)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1/Pk., 1/Cs.
Type Tri kløver
Materiale PVDF
Til brug med (udstyr) Nalgene™ Sanitære Carboys, Nalgene™ Autoklaverbare Carboys med tap
Størrelse (engelsk) Grip 1,5 tommer
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.