Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PVDF Ægte Union Clamps
Størrelse (engelsk) Grip:
1,5 tommer
3 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Gentagne gange og pålideligt forsegle carboys med Thermo Scientific™ Nalgene™ PVDF True Union Clamps med silikone pakninger og endestykker. Disse gevindklemmer er støbt af PVDF-fluorid og er et fuldt autoklaverbart klemmesystem.
- Fås i tre størrelser og med Mini og Tri-Clover klemmetyper
- Gevind og autoklaverbar
- Anbefales til brug med Nalgene™ Sanitære Carboys (kat. nr. 2261, 2630 og 2640) og Nalgene™ Endehætter (kat. nr. 2688 og 2689)
- Anbefales til brug med Nalgene™ Autoklaverbare carboys med tap (kat. nr. 2319)
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1/Pk., 1/Cs. |
| Type | Tri kløver |
| Materiale | PVDF |
| Til brug med (udstyr) | Nalgene™ Sanitære Carboys, Nalgene™ Autoklaverbare Carboys med tap |
| Størrelse (engelsk) Grip | 3 tommer |
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.