Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PVDF True Union Clamps, 0,75 tommer
Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ Nalgene™ PVDF True Union Clamps med silikonepakning og endehætter for at opleve pålidelige, gentagelige tætninger.
Bruge Thermo Scientific™ Nalgene™ PVDF True Union Clamps med silikonepakning og endehætter for at opleve pålidelige, gentagelige tætninger. Disse gevindklemmer er støbt af PVDF-fluorid og er et fuldt autoklaverbart klemmesystem.
- 0,75 tommer Mini Clamp er gevind og autoklaverbar
- Anbefales til brug med Nalgene™ Sanitære Carboys (kat. nr. 2261, 2630 og 2640) og Nalgene™ Endehætter (kat. nr. 2688 og 2689)
- Anbefales til brug med Nalgene™ Autoklaverbare carboys med tap (kat. nr. 2319)
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1/Pk., 1/Cs. |
| Materiale | PVDF |
| Til brug med (udstyr) | Nalgene™ Sanitære Carboys, Nalgene™ Autoklaverbare Carboys med tap |
| Størrelse | Mini |
| Størrelse (engelsk) Grip | 0,75 tommer |