Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Micro Packaging Vials med E-beam bestråling: Steril, Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4526533
Volumen (metrisk):
0,5 ml
2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10089202
Brand: Thermo Scientific™ 3428100005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gendan hele indholdet af disse PPCO-mikroemballagehætteglas med e-strålebestråling. Disse hætteglas er støbt af høj renhed, ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen polypropylen-copolymerharpiks med lavt metalindhold og en konisk bund.
Gendan hele indholdet af Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-mikroemballagehætteglas med E-strålebestråling. Disse hætteglas er støbt af høj renhed, ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen polypropylencopolymerharpiks med lavt metalindhold og har en konisk bund. Hætteglas med skørter kan centrifugeres ved 13.000 x g.
Funktioner:
  • Hætteglas og lukninger (angivet separat) tryktestet sammen ved 7,5 PSIG til luftforsendelse
  • USP Klasse VI kompatibel; RNase/DNase-fri
  • De medfølgende komponenter er sterile (e-strålebestråling) og klar til at blive fyldt
  • Steril til 10 -6 SAL
  • Farvede lukninger pakket separat
  • Lækagesikker† når det bruges med Nalgene lukninger
Bestillingsoplysninger:
Hætteglas er bulkpakket uden lukninger, 500 pr. indvendig pose, 1000 pr. kasse. Bestil e-beam lukninger separat (kat. nr. 342830).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Mikroemballage hætteglas
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Materiale PPCO
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 0,5 ml
nr. pr. sag 1000
nr. pr. pakke 500
Stil Skørt, med konisk inderside
Volumen (metrisk) i alt 0.5 mL
Lukningsmateriale PPCO
Lukketype Skruelåg (medfølger ikke)
Højde (metrisk) 49 mm
Mængde 500 taske, 1000 Cs.
Certificeringer/compliance ISO 13485:2016
Type Hætteglas
Lukkestørrelse 11 mm
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.