Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO hætteglaslukker til mikroemballage til 4,5 ml hætteglas: Steril, bulkpakke
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10767443
Skift visning
Farve:
Grøn
Hvid
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10767443 Hvid Pakke med 1000
10706753 Neutral Pakke med 1000
10089152 Grøn Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10767443 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3428260111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1690.00 DKK
    1529.50 DKK / Pakke med 1000
    Spare 160.50 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 19-04-2027
Identificer prøverne hurtigt ved hjælp af farvede lukninger, der tilbydes i grøn, hvid eller naturlig, specielt designet til 4,5 ml mikroemballagehætteglas.
Identificer prøver hurtigt med Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Micro Packaging Vial-lukninger til 4,5 ml hætteglas, tilbydes i grøn, hvid eller naturlig. Polypropylen polymer lukninger er klar til brug og har ingen O-ring til at falde ud eller forurene indholdet.
Funktioner:
  • Hætteglas (angivet separat) og lukninger er tryktestet sammen ved 7,5 PSIG til luftforsendelse
  • Lukninger er sterile, RNase/DNase-fri, ikke-cytotoksiske og ikke-pyrogene
  • Lukninger er tætte† når det bruges med Nalgene Mikroemballage hætteglas
Bestillingsoplysninger:
Nalgene Micro Packaging Vial Lukker er bulkpakket uden hætteglas, 500 pr. indvendig pose, 1.000 pr. etui. Bestil sterile hætteglas separat Kat. Ingen. (342800-0045).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Lukninger af hætteglas til mikroemballage
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Materiale PPCO
Sterilitet Steril
nr. pr. sag 1000
nr. pr. pakke 500
Produktlinje Nalgene
Lukningsmateriale PPCO
Mængde 500 taske, 1000 Cs.
Lukkestørrelse 13 mm
Til brug med (udstyr) 4,5 ml hætteglas
Certificeringer/compliance ISO 13485:2016
Produkttype Hætteglas
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.