Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO hætteglaslukker til mikroemballage til 4,5 ml hætteglas: Steril, bulkpakke Artikelnummer.: 10089152
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO hætteglaslukker til mikroemballage til 4,5 ml hætteglas: Steril, bulkpakke
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10089152
Grøn, Pakke med 1000
Farve:
Grøn
Hvid
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10089152
Brand: Thermo Scientific™ 3428260114
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Identificer prøverne hurtigt ved hjælp af farvede lukninger, der tilbydes i grøn, hvid eller naturlig, specielt designet til 4,5 ml mikroemballagehætteglas.
Identificer prøver hurtigt med Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Micro Packaging Vial-lukninger til 4,5 ml hætteglas, tilbydes i grøn, hvid eller naturlig. Polypropylen polymer lukninger er klar til brug og har ingen O-ring til at falde ud eller forurene indholdet.
Funktioner:
  • Hætteglas (angivet separat) og lukninger er tryktestet sammen ved 7,5 PSIG til luftforsendelse
  • Lukninger er sterile, RNase/DNase-fri, ikke-cytotoksiske og ikke-pyrogene
  • Lukninger er tætte† når det bruges med Nalgene Mikroemballage hætteglas
Bestillingsoplysninger:
Nalgene Micro Packaging Vial Lukker er bulkpakket uden hætteglas, 500 pr. indvendig pose, 1.000 pr. etui. Bestil sterile hætteglas separat Kat. Ingen. (342800-0045).
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Lukninger af hætteglas til mikroemballage
Farve Grøn
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Materiale PPCO
Sterilitet Steril
nr. pr. sag 1000
nr. pr. pakke 500
Produktlinje Nalgene
Lukningsmateriale PPCO
Mængde 500 taske, 1000 Cs.
Certificeringer/compliance ISO 13485:2016
Type Hætteglas
Lukkestørrelse 13 mm
Til brug med (udstyr) 4,5 ml hætteglas
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer1290347 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato11/12/2024 Artikelnummer342826-0114
Partinummer1279752 CertifikattypeBehandlingscertifikat Dato04/12/2024 Artikelnummer342826-0114
Partinummer1408361 CertifikattypeBehandlingscertifikat Dato04/12/2024 Artikelnummer342826-0114
Partinummer1290347 CertifikattypeBehandlingscertifikat Dato04/12/2024 Artikelnummer342826-0114
Partinummer1414192 CertifikattypeBehandlingscertifikat Dato04/12/2024 Artikelnummer342826-0114
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO hætteglaslukker til mikroemballage til 4,5 ml hætteglas: Steril, bulkpakke >