Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO lavprofillukker til mikroemballagehætteglas: Steril, bulkpakke
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11314475
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Neutral
Pink (Pink)
Rød
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
11314475 Pink (Pink) Pakke med 1000
10512425 Neutral Pakke med 1000
10600914 Hvid Pakke med 1000
10747283 Gul Pakke med 1000
10671674 Grøn Pakke med 1000
10542615 Rød Pakke med 1000
10384003 Blå Pakke med 1000
10120323 Lilla Pakke med 1000
10344053 Ravgul Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11314475 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3428211112
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Identificer prøver hurtigt med sterile, lavprofil-lukninger støbt af PPCO-harpiks med lavt metalindhold med høj renhed, tilgængelig i en række forskellige farver.
Identificer prøver hurtigt ved hjælp af Thermo ScientificTM NalgeneTM PPCO lav-profil lukninger til mikroemballage hætteglas, tilbydes i en række forskellige farver. Lukninger er støbt af polypropylencopolymer (PPCO)-harpiks med høj renhed og lavt metalindhold, der er —fremragende til PCR-reagenser. Lukningerne er sterile og klar til brug.
Funktioner:
PPCO-lukninger:
  • Steril til 10 -6 SAL
  • RNase/DNase-fri
  • Ikke-cytotoksisk og ikke-pyrogen
  • Lækagesikker† når det bruges med Nalgene Mikroemballage hætteglas
Bestillingsoplysninger:
Nalgene Micro Packaging Vial Lukker er bulkpakket uden hætteglas, 500 pr. indvendig pose, 1.000 pr. etui. Bestil sterile hætteglas separat (kat. nr. 342800, 342805).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Pink (Pink)
Diameter (metrisk) Udvendig 11 mm
Materiale PPCO
Sterilitet Steril
Lukningsmateriale PPCO
Mængde 500 taske, 1000 Cs.
Lukkestørrelse 11 mm
Certificeringer/compliance USP Klasse VI, FDA-overholdelse - 21 CFR
Produkttype Lukning
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.