Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO lavprofillukker til mikroemballagehætteglas: Ikke-steril, bulkpakke
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10394143
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Neutral
Pink (Pink)
Rød
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10394143 Grøn Pakke med 1000
10314053 Neutral Pakke med 1000
10786923 Hvid Pakke med 1000
10039302 Gul Pakke med 1000
10354193 Rød Pakke med 1000
10272953 Blå Pakke med 1000
10199742 Lilla Pakke med 1000
10632444 Ravgul Pakke med 1000
10099392 Pink (Pink) Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10394143 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3628210114
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    983.00 DKK
    895.32 DKK / Pakke med 1000
    Spare 87.68 DKK
    8% Slukket
På lager
Identificer prøver hurtigt med lavprofilede, farvekodede lukninger støbt af PPCO-harpiks med høj renhed og lavt metalindhold.
Identificer hurtigt prøver ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Low-Profile Micro Packaging Vial Closures, tilbydes i en række forskellige farver. Lukninger er støbt af polypropylencopolymerharpiks med høj renhed og lavt metalindhold, der er —fremragende til PCR-reagenser.
Funktioner:
  • Hætteglas (angivet separat) og lukninger er tryktestet sammen ved 7,5 PSIG til luftforsendelse
  • Ikke-steril
  • Ikke-cytotoksisk og ikke-pyrogen
  • Lækagesikker† når det bruges med Nalgene Mikroemballage hætteglas
Bestillingsoplysninger:
Micro Packaging Vial Lukker er bulkpakket uden hætteglas, 500 pr. indvendig pose, 1.000 pr. etui. Bestil ikke-sterile hætteglas separat (kat. nr. 362800, 362805).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Lav-profil lukninger til mikroemballage hætteglas
Farve Grøn
Diameter (metrisk) Udvendig 11 mm
Materiale PPCO
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. sag 1000
nr. pr. pakke 500
Produktlinje Nalgene
Lukningsmateriale PPCO
Mængde 500 taske, 1000 Cs.
Lukkestørrelse 11 mm
Certificeringer/compliance ISO 13485:2016
Produkttype Lukning
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.