Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO lavprofillukker til mikroemballagehætteglas: Ikke-steril, bulkpakke
Beskrivelse
Identificer hurtigt prøver ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Low-Profile Micro Packaging Vial Closures, tilbydes i en række forskellige farver. Lukninger er støbt af polypropylencopolymerharpiks med høj renhed og lavt metalindhold, der er —fremragende til PCR-reagenser.
Funktioner:
- Hætteglas (angivet separat) og lukninger er tryktestet sammen ved 7,5 PSIG til luftforsendelse
- Ikke-steril
- Ikke-cytotoksisk og ikke-pyrogen
- Lækagesikker† når det bruges med Nalgene Mikroemballage hætteglas
Bestillingsoplysninger:
Micro Packaging Vial Lukker er bulkpakket uden hætteglas, 500 pr. indvendig pose, 1.000 pr. etui. Bestil ikke-sterile hætteglas separat (kat. nr. 362800, 362805).
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Lav-profil lukninger til mikroemballage hætteglas |
| Farve | Rød |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11 mm |
| Materiale | PPCO |
| Sterilitet | Ikke steril |
| nr. pr. sag | 1000 |
| nr. pr. pakke | 500 |
| Produktlinje | Nalgene |
| Lukningsmateriale | PPCO |
| Mængde | 500 taske, 1000 Cs. |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.