Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO højprofillukker med farvekodere til mikroemballagehætteglas: Ikke-steril
Beskrivelse
Reducer risikoen for at forurene indholdet med Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO højprofillukker med farvekodere til mikroemballagehætteglas. Polypropylen copolymer lukninger har ingen O-ring til at falde ud eller forurene indholdet og tilbydes med en række farvekodere.
Funktioner:
- Hætteglas (angivet separat) og lukninger er tryktestet sammen ved 7,5 PSIG til luftforsendelse
- Gevind, skruelukninger er usterile og lækagesikre† når det bruges med Nalgene Mikroemballage hætteglas
- Permanent fastgjorte, farvekodede indsatser er fri for giftige tungmetaller
- Indsatser kommer ikke i kontakt med hætteglassets indhold
Bestillingsoplysninger:
Nalgene Micro Packaging Vial Lukker er bulkpakket uden hætteglas, 500 pr. indvendig pose, 1.000 pr. etui. Bestil sterile hætteglas separat (kat. nr. 342800, 342805).
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Højprofillukker m/farvekodere til hætteglas til mikroemballage |
| Farve | Rød |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11 mm |
| Materiale | PPCO |
| Sterilitet | Ikke steril |
| nr. pr. sag | 1000 |
| nr. pr. pakke | 500 |
| Produktlinje | Nalgene |
| Lukningsmateriale | PPCO |
| Lukketype | Skruelåg |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.