Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO dispenseringsflaske med lukning: Autoklaverbar
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521597
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 10152301
Brand: Thermo Scientific™ DS24200125
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dispenser sterile opløsninger med disse PPCO-dispenseringsflasker, der har en fastgjort tudhætte, som klikker sikkert på plads og ikke springer af eller lækker, når den lukkede flaske klemmes.
Dispenser sterile opløsninger med Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO dispenseringsflasker med lukning. Disse polypropylen copolymer flasker gør det nemt at se væskeprøver og kan autoklaveres. Den fastgjorte tudhætte klikker sikkert på plads og vil ikke springe af eller lække, når den lukkede flaske klemmes.
  • Fin, jævn strøm, når den klemmes for pålidelig levering
  • Autoklaverbar, når den er fuld, med spidser uden låg
  • Fanget, blå polypropylen tudhætte vil ikke gå tabt
  • Lækagesikker†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Farve Klar
Materiale PPCO
nr. pr. sag 6
nr. pr. pakke 6
Sterilitet Steril
Lukningsfarve Blå
Certificeringer/compliance USP Klasse VI; FDA - 21 CFR
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 114 mm
Produkttype Udleveringsflaske
Højde (engelsk) 4,5 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 50.3 mm
Lukketype Udsprøjtet hætte
Gennem lukkedispenseringen Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.