Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO dispenseringsflaske med lukning: Autoklaverbar
Beskrivelse
Dispenser sterile opløsninger med Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO dispenseringsflasker med lukning. Disse polypropylen copolymer flasker gør det nemt at se væskeprøver og kan autoklaveres. Den fastgjorte tudhætte klikker sikkert på plads og vil ikke springe af eller lække, når den lukkede flaske klemmes.
- Fin, jævn strøm, når den klemmes for pålidelig levering
- Autoklaverbar, når den er fuld, med spidser uden låg
- Fanget, blå polypropylen tudhætte vil ikke gå tabt
- Lækagesikker†
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 8 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Klar |
| Materiale | PPCO |
| nr. pr. sag | 6 |
| nr. pr. pakke | 6 |
| Sterilitet | Steril |
| Lukningsfarve | Blå |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.