Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO dispenseringsflaske med lukning: Autoklaverbar
Artikelnummer. 10152301
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10152301 125 mL Pakke med 6
10507131 250 mL Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10152301 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DS24200125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    407.00 DKK
    372.30 DKK / Pakke med 6
    Spare 34.70 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Dispenser sterile opløsninger med disse PPCO-dispenseringsflasker, der har en fastgjort tudhætte, som klikker sikkert på plads og ikke springer af eller lækker, når den lukkede flaske klemmes.
Dispenser sterile opløsninger med Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO dispenseringsflasker med lukning. Disse polypropylen copolymer flasker gør det nemt at se væskeprøver og kan autoklaveres. Den fastgjorte tudhætte klikker sikkert på plads og vil ikke springe af eller lække, når den lukkede flaske klemmes.
  • Fin, jævn strøm, når den klemmes for pålidelig levering
  • Autoklaverbar, når den er fuld, med spidser uden låg
  • Fanget, blå polypropylen tudhætte vil ikke gå tabt
  • Lækagesikker†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Farve Klar
Materiale PPCO
nr. pr. sag 6
nr. pr. pakke 6
Sterilitet Steril
Lukningsfarve Blå
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Højde (metrisk) 114 mm
Højde (engelsk) 4,5 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 50.3 mm
Lukketype Udsprøjtet hætte
Gennem lukkedispenseringen Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance USP Klasse VI; FDA - 21 CFR
Produkttype Udleveringsflaske
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.