Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO fortyndingsflasker med lukning
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11305524
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
205 mL
Volumen (metrisk) Rand:
220 mL
Lukkestørrelse:
38 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 48
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Volumen (metrisk) Rand Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
11305524 205 mL 220 mL 38 mm Pakke med 48
1 options
Artikelnummer. 11305524 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 25050380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2915.00 DKK
    2842.63 DKK / Pakke med 48
    Spare 72.37 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Se nemt væskeniveauer med disse gennemskinnelige PPCO-fortyndingsflasker, som tilbyder fremragende kemisk modstandsdygtighed over for stærke syrer, alkoholer og baser.
Se nemt væskeniveauer med gennemskinnelig Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO fortyndingsflasker med lukning, som har fremragende kemisk resistens over for baser og svage syrer. De tilbyder et nyttigt temperaturområde på -100 °C (148 °F) til +165 C (°329 °F). Disse flasker er gradueret til 90mL og 99mL og er nøjagtige til± 4 ml.
Features:
  • Excellent chemical resistance to bases and weak acids — ideal for use with food products
  • Useful for a wide range of temperatures: −100°C (148°F) to +165°C (329°F)
  • Transparent, so it's easy to read graduations at both 90mL (for 1:10 dilutions) and 99mL (for 1:100 dilutions) accurate to ±4mL
  • Autoclaving when used with Tween will reduce the life of this dilution bottle
  • Autoclavable/Transparent/Leakproof†
Includes:
  • Polypropylene screw closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 205 mL
Farve Klar
Materiale PPCO
nr. pr. sag 48
nr. pr. pakke 12
Sterilitet Ikke steril
Bind (engelsk) Brim 7.375 oz.
Volumen (metrisk) Rand 220 mL
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Brede
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 7.37 oz.
Form Firkant
Produkttype Dilution Bottle
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.