Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Centrifugerør med konisk bund
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10374061
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Længde (metrisk):
118,6 mm
133,1 mm
Diameter (metrisk):
16,8 mm
28,7 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10374061
Brand: Thermo Scientific™ 31030015
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forenkle målinger ved hjælp af disse PPCO konisk bund centrifugerør, som har indstøbte gradueringer. Translucent PPCO har fremragende kemikalieresistens.
Forenkle målinger vha Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Centrifugerør med konisk bund, som har indstøbte gradueringer. Gennemskinnelig polypropylencopolymer (PPCO) har fremragende kemisk resistens.
Features:
  • Translucent Polypropylene Copolymer (PPCO) is compatible with a wide range of lab reagents
  • Designed for low-speed centrifugation up to 6000 × g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges (tubes must be filled at least 80% for proper performance)
  • Conical bottoms concentrate pellet in a small area for easy isolation and retrieval
  • Molded-in graduations last the life of the tube
  • Last longer than polycarbonate tubes under conditions of repeated autoclaving
  • Tube are both autoclavable and graduated
Ordering Information:
Supplied without closure; friction fit closures available. For 15mL use DS3111-00017; for 50mL use DS3111-0029.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Materiale Polypropylene Copolymer
nr. pr. sag 100
nr. pr. pakke 10
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Konisk
Længde (metrisk) 118,6 mm
Bund form Konisk
Skriveområde Nej
Diameter (metrisk) 16,8 mm
Gradueringer Molded-in
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 6000 x g