Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Centrifugeflasker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10768941
Diameter (metrisk):
61.8 mm
69.5 mm
73.8 mm
97.5 mm
97.7 mm
Nominel kapacitet:
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 16
Pakke med 4
Artikelnummer. 10768941
Brand: Thermo Scientific™ 31201010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør biofarmaceutisk aseptisk væskeoverførsel eller prøvetagning med tri-kløverflangen på disse PPCO centrifugeflasker.
Udfør biofarmaceutisk aseptisk væskeoverførsel eller prøveudtagning med tri-kløverflangen af Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Centrifugeflasker, støbt af gennemskinnelig polypropylen copolymer. Disse gennemsigtige flasker er ideelle til cellehøst i store mængder, pelletering og proteinrensning, og de kan autoklaveres og har fremragende kemisk modstandsegenskaber.
  • For low- to moderate-speed centrifugation of biological and chemical samples
  • Polypropylene sealing caps assemblies available for 250mL (DS3131-0038) and 1000mL (DS3132-0063) sizes for added leakproof† assurance at higher speeds and fill volumes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelsk) 33,81 oz.
Farve Gennemskinnelig
Materiale PPCO
nr. pr. sag 16
nr. pr. pakke 4
Nominel kapacitet 1000 mL
Uddannet Nej
Maks. Kraft 7100 x g (for IEC rotors)
Form Rund
Højde (metrisk) 168.4 mm
Produkttype Centrifuge flaske
Til brug med (udstyr) IEC Rotors
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 97.7 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.