Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Centrifugeflasker
Artikelnummer. 10242991
Skift visning
Diameter (metrisk):
61.8 mm
69.5 mm
73.8 mm
97.5 mm
97.7 mm
Nominel kapacitet:
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 16
Pakke med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Nominel kapacitet Pakningsstørrelse
10242991 97.5 mm 1000 mL Pakke med 4
10028850 61.8 mm 250 mL Pakke med 4
10343871 73.8 mm 500 mL Pakke med 4
10408312 69.5 mm 500 mL Pakke med 4
10768941 97.7 mm 1000 mL Pakke med 4
13144986 97.7 mm 1000 mL Pakke med 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10242991 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 31201000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1162.25 DKK
    818.81 DKK / Pakke med 4
    Spare 343.44 DKK
    29% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør biofarmaceutisk aseptisk væskeoverførsel eller prøvetagning med tri-kløverflangen på disse PPCO centrifugeflasker.
Udfør biofarmaceutisk aseptisk væskeoverførsel eller prøveudtagning med tri-kløverflangen af Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Centrifugeflasker, støbt af gennemskinnelig polypropylen copolymer. Disse gennemsigtige flasker er ideelle til cellehøst i store mængder, pelletering og proteinrensning, og de kan autoklaveres og har fremragende kemisk modstandsegenskaber.
  • For low- to moderate-speed centrifugation of biological and chemical samples
  • Polypropylene sealing caps assemblies available for 250mL (DS3131-0038) and 1000mL (DS3132-0063) sizes for added leakproof† assurance at higher speeds and fill volumes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Gennemskinnelig
Materiale PPCO
nr. pr. sag 16
nr. pr. pakke 4
Nominel kapacitet 1000 mL
Uddannet Nej
Maks. Kraft 7100 x g
Højde (metrisk) 174.2 mm
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 97.5 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 33,81 oz.
Form Rund
Produkttype Centrifuge flaske
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.