Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Centrifugeflasker med forsegling
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521570
Nominel kapacitet:
250 mL
450 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 10430613
Brand: Thermo Scientific™ 31410250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Centrifugaliser lav- til moderat hastighed, stort volumen, biologiske og kemiske prøver med disse PPCO centrifugeflasker, som kommer med en forseglingslukning.
Centrifugalisere lav- til moderat hastighed, stort volumen, biologiske og kemiske prøver med Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO centrifugeflasker, som inkluderer en forseglingslukning for ekstra tæthed† sikring ved maksimale hastigheder ved spinning af farlige materialer. Disse gennemsigtige flasker er støbt af stiv og robust polypropylencopolymer og er designet til pelleteringsapplikationer, såsom cellekulturhøst og proteinbiokemi, herunder ammoniumsulfatudfældninger. Derudover er disse PPCO-flasker autoklaverbare og tilbyder fremragende mekanisk styrke.
Features:
  • For low- to moderate-speed centrifugation of biological and chemical samples
  • Bottle includes polypropylene sealing cap assembly with silicone gasket for added leakproof† assurance at maximum speeds or when spinning hazardous materials
  • For proper performance, bottles must be filled to 80% of total capacity
Requires:
When spinning 250mL bottle in a Sorvall GSA rotor, use of the Nalgene centrifuge bottle adapter (DS3125-0250) is required
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) ydre hals 60.7 mm
Materiale PPCO
Længde (metrisk) 133.4 mm
nr. pr. pakke 4
Nominel kapacitet 250 mL
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Maks. Kraft 27,500 x g
Form Rund
Højde (metrisk) 132.8 mm
Produkttype Centrifuge flaske
Bredde (engelsk) 2.40 in.
Længde (engelsk) 5.23 in.
Højde (engelsk) 5,23 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylene, red rubber
Diameter (metrisk) 61.1 mm
Lukketype Sealing Cap Assembly with Silicone Gasket
Gennem lukkedispenseringen Nej