Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Centrifugeflasker med forsegling
Beskrivelse
Centrifugalisere lav- til moderat hastighed, stort volumen, biologiske og kemiske prøver med Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO centrifugeflasker, som inkluderer en forseglingslukning for ekstra tæthed† sikring ved maksimale hastigheder ved spinning af farlige materialer. Disse gennemsigtige flasker er støbt af stiv og robust polypropylencopolymer og er designet til pelleteringsapplikationer, såsom cellekulturhøst og proteinbiokemi, herunder ammoniumsulfatudfældninger. Derudover er disse PPCO-flasker autoklaverbare og tilbyder fremragende mekanisk styrke.
- Til centrifugering med lav til moderat hastighed af biologiske og kemiske prøver
- Flasken inkluderer en polypropylen tætningskapsel med silikonepakning for ekstra lækagesikring† ved maksimale hastigheder eller ved spinding af farlige materialer
- For korrekt ydeevne skal flaskerne fyldes til 80% af den samlede kapacitet
Kræver
Når man drejer 250 ml flaske i en Sorvall GSA-rotor, kræves brug af centrifugeflaskeadapteren Nalgene (DS3125-0250)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 450 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Materiale | PPCO |
| Længde (metrisk) | 160 mm |
| nr. pr. pakke | 4 |
| Nominel kapacitet | 450 mL |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Maks. Kraft | 13,700 x g |
| Højde (metrisk) | 159.3 mm |
| Vis mere |