Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Amber Micro Packaging Vials: Sterile, Bulk Pack
Beskrivelse
Beskyt lysfølsomme reagenser med Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Amber Micro Packaging Vials. Disse ikke-cytotoksiske og ikke-pyrogene hætteglas er støbt af steril polypropylencopolymerharpiks med høj renhed og lavt metalindhold og er klar til brug. Hætteglassene er skørtede og har en konisk bund, der tillader genvinding af hele indholdet.
Funktioner:
- Hætteglas og lukninger (angivet separat) tryktestet sammen ved 7,5 PSIG til luftforsendelse
- USP Klasse VI kompatibel; ikke-pyrogen
- Kan centrifugeres ved 13.000xg
- Komponenter leveres sterile og klar til påfyldning
- Farvede lukninger pakket separat
- Steril til 10 -6 SAL
- RNase/DNase fri
- Lækagesikker† når det bruges med Nalgene lukninger
Bestillingsoplysninger:
Nalgene Micro Packaging Vials er bulkpakket uden lukninger, 500 pr. indvendig pose, 1.000 pr. etui. Bestil sterile lukninger separat (kat. nr. 342821, 342825).
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Mikroemballage hætteglas |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 8 mm |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 13 mm |
| Materiale | PPCO |
| Sterilitet | Steril |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| nr. pr. sag | 1000 |
| nr. pr. pakke | 500 |
| Stil | Skørt hætteglas med konisk bund |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.