Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Amber Micro Packaging Vials: Usterile, Bulk Pack
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10652824
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 ml
2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10652824 0,5 ml Pakke med 1000
10354383 2 ml Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10652824 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3628050005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1395.00 DKK
    1342.97 DKK / Pakke med 1000
    Spare 52.03 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Beskyt lysfølsomme reagenser med disse PPCO-ravgule mikroemballagehætteglas med konisk bund, der tillader genvinding af hele indholdet.
Beskyt lysfølsomme reagenser med Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Amber Micro Packaging Vials. Disse ikke-cytotoksiske og ikke-pyrogene hætteglas er støbt af polypropylencopolymerharpiks med høj renhed og lavt metalindhold. De er skørtede og har en konisk bund, der tillader genvinding af hele indholdet.
Funktioner:
  • Hætteglas og lukninger (angivet separat) tryktestet sammen ved 7,5 PSIG til luftforsendelse
  • USP Klasse VI kompatibel; ikke-pyrogen
  • Kan centrifugeres ved 13.000 xg
  • Farvede lukninger pakket separat
  • Ikke-steril
  • Lækagesikker† når det bruges med Nalgene lukninger
Bestillingsoplysninger:
Hætteglassene er bulkpakket uden lukninger, 500 pr. indvendig pose, 1.000 pr. kasse. Bestil ikke-sterile lukninger separat (kat. nr. 362821, 362825).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Mikroemballage hætteglas
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Materiale PPCO
Sterilitet Ikke steril
Volumen (metrisk) 0,5 ml
nr. pr. sag 1000
nr. pr. pakke 500
Volumen (metrisk) i alt 0.5 mL
Lukningsmateriale PPCO
Lukketype Skruelåg (medfølger ikke)
Mængde 500 taske, 1000 Cs.
Lukkestørrelse 11 mm
Certificeringer/compliance ISO 13485:2016
Højde (metrisk) 49 mm
Produkttype Hætteglas
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.