Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Amber højprofillukker med farvekodere til mikroemballagehætteglas: Steril, bulkpakke
Beskrivelse
Identificer hurtigt prøver ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Amber højprofillukker med farvekodere til mikroemballagehætteglas. Tilbydes i en række forskellige farver, lukninger har ingen O-ring til at falde ud eller forurene indholdet.
Funktioner:
- Hætteglas (angivet separat) og polypropylen copolymer lukninger er tryktestet sammen ved 7,5 PSIG til luftforsendelse
- Lukninger er til brug med ravgule PPCO-mikroemballagehætteglas for at give en barriere for lysfølsomme reagenser
- Permanent fastgjorte, farvekodede indsatser er fri for giftige tungmetaller
- Indsatser kommer ikke i kontakt med hætteglassets indhold
- Skruelukker med gevind er sterile til 10 -6 SAL, RNase/DNase-frie, ikke-cytotoksiske, ikke-pyrogene og lækagesikre† når det bruges med Nalgene Mikroemballage hætteglas.
Bestillingsoplysninger:
Micro Packaging Vial Lukker er bulkpakket uden hætteglas, 500 pr. indvendig pose, 1.000 pr. etui. Bestil sterile ravfarvede hætteglas separat (kat. nr. 342805).
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Højprofillukker m/farvekodere til hætteglas til mikroemballage |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11 mm |
| Materiale | PPCO |
| Sterilitet | Steril |
| nr. pr. sag | 1000 |
| nr. pr. pakke | 500 |
| Produktlinje | Nalgene |
| Lukningsmateriale | PPCO |
| Lukketype | Skruelåg |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.