Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polysulfon fortyndingsflasker med lukning
Beskrivelse
Modstå baser, svage syrer og alle vandige opløsninger i applikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Polysulfon fortyndingsflasker med lukning. Med gradueringer på 90 og 99 ml er disse vores klareste og mest nøjagtige fortyndingsflasker. De har et nyttigt temperaturområde på -100 °C (148 °F) til +168 °C (329 F) °og er nøjagtige til± 1 ml.
- Excellent chemical resistance to bases and weak acids — ideal for use with food products
- Useful for a wide range of temperatures -100°C (148°F) to +168°C (329°F)
- Transparent, so it's easy to read graduations at both 90mL (for 1:10 dilutions) and 99mL (for 1:100 dilutions) — accurate to ±1mL
- Autoclavable/Transparent/Leakproof†
Note: Autoclaving when used with Tween will reduce the life of this dilution bottle.
Includes:
Polypropylene screw closure
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 220 mL |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polysulfon |
| nr. pr. sag | 48 |
| nr. pr. pakke | 12 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Bind (engelsk) Brim | 7.375 oz. |
| Volumen (metrisk) Rand | 220 mL |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Vis mere |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.