Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polysulfon fortyndingsflasker med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11375514
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
210 mL
220 mL
Lukkestørrelse:
28-415 mm
38-415 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 48
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
11375514 210 mL 28-415 mm Pakke med 48
11940526 220 mL 38-415 mm Pakke med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11375514 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 25000280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2750.00 DKK
    2417.40 DKK / Pakke med 48
    Spare 332.60 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Modstå baser, svage syrer og alle vandige opløsninger i applikationer med vores klareste og mest nøjagtige fortyndingsflasker.
Modstå baser, svage syrer og alle vandige opløsninger i applikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Polysulfon fortyndingsflasker med lukning. Med gradueringer på 90 og 99 ml er disse vores klareste og mest nøjagtige fortyndingsflasker. De har et nyttigt temperaturområde på -100 °C (148 °F) til +168 °C (329 F) °og er nøjagtige til± 1 ml.
Features:
  • Excellent chemical resistance to bases and weak acids — ideal for use with food products
  • Useful for a wide range of temperatures -100°C (148°F) to +168°C (329°F)
  • Transparent, so it's easy to read graduations at both 90mL (for 1:10 dilutions) and 99mL (for 1:100 dilutions) — accurate to ±1mL
  • Autoclavable/Transparent/Leakproof†
Note: Autoclaving when used with Tween will reduce the life of this dilution bottle.
Includes:
Polypropylene screw closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 210 mL
Kapacitet (engelsk) 7.25 oz.
Farve Klar
Materiale Polysulfon
nr. pr. sag 48
nr. pr. pakke 12
Sterilitet Ikke steril
Bind (engelsk) Brim 7.25 oz.
Volumen (metrisk) Rand 210 mL
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Firkant
Højde (metrisk) 152.9 mm
Produkttype Dilution Bottle
Bredde (engelsk) 1,75 tommer.
Længde (engelsk) 1,75 tommer.
Højde (engelsk) 6,02''
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 28-415 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej