Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen, Wide-mouth Carboy med håndtag
Artikelnummer. 15241799
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15241799 20 L Pakke med 4
10712692 10 L Hver
10579231 20 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15241799 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 22350050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til brug med: Opbevar og transporter faste stoffer, pulvere og væsker; Autoklaverbar; Lukkemateriale: Polypropylen; Farve: Hvid
Opbevar og transporter faste stoffer, pulvere og væsker vha Thermo Scientific™ Nalgene™ Bredmundende autoklaverbare polypropylen-carboys med håndtag. Disse holdbare, naturlige polypropylen (PP) karboyer har en praktisk bred åbning for at fremme nem rengøring og dispensering. De brede skulderhåndtag gør det nemt at bære og hælde, selv med behandskede hænder.
  • Gradueret til at indeholde i 1 gal. og 5 L intervaller for brugervenlighed
  • Bred åbning kan rumme overhead mixere
  • Autoklaverbar
  • Lækagesikker† hvid polypropylen 100 mm skruelukninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 100-415 mm
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 282 mm
Til brug med (applikation) Forberedelse af medier/buffere ​, Opbevaring af medier/buffere, Opbevaring, Transportation (Transport) ​
Gradueringer Gradueret til at indeholde i 5 L/1 gal. stigninger
Højde (metrisk) med lukning 483 mm
Inkluderer Håndtag
Materiale Polypropylen
Mundstil Brede
nr. pr. sag 4/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Carboy med håndtag
Sterilitet Ikke steril
Bind (engelsk) Brim 5,5 gal.
Volumen (metrisk) Rand 22.5 L
Workflow-trin Upstream process solution storage. Upstream Validation
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.